5-Cyan-1-isopropylbenzimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910490-100G OR910490-25G OR910490-5G
APOSOR910490-100GEA 632 EUR
APOSOR910490-100G APOSOR910490-25G APOSOR910490-5G
5-Cyan-1-isopropylbenzimidazol 97%
5-Cyan-1-isopropylbenzimidazol
Formel: C₁₁H₁₁N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15143576
CAS-Nummer: 1215206-55-5