5-Cyan-1-methylbenzimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910492-10G OR910492-1G OR910492-5G
APOSOR910492-10GEA 1010 EUR
APOSOR910492-10G APOSOR910492-1G APOSOR910492-5G
5-Cyan-1-methylbenzimidazol 98%
5-Cyano-1-methylbenzimidazole
Formel: C₉H₇N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09027482
CAS-Nummer: 53484-13-2