5-Methoxy-o-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Amino-4-methoxytoluol
, 5-Methoxy-2-methylanilin
, 6-Methyl-m-anisidin
, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzol
, 3-Amino-4-methylanisol
APOSOR910498-25GEA
221
EUR
APOSOR910498-25G
APOSOR910498-10G
APOSOR910498-100G
5-Methoxy-o-toluidin 98%
5-Methoxy-o-toluidin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075057 CAS-Nummer: 50868-72-9 |