Methyl indoline-6-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910526-1G OR910526-5G
APOSOR910526-1GEA 81.2 EUR
APOSOR910526-1G APOSOR910526-5G
Methyl indoline-6-carboxylate 98%
Methyl indoline-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371629
CAS-Nummer: 341988-36-1