Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1-methyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylate
OR910533-1G
OR910533-5G
APOSOR910533-1GEA
92.8
EUR
APOSOR910533-1G
APOSOR910533-5G
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate 97%
Methyl-1-methyl-1H-1,3-benzimidazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 190,2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04492113 CAS-Nummer: 131020-36-5 |