5-Hydroxyoxindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Hydroxyindolin-2-one
OR910617-1G OR910617-5G
APOSOR910617-1GEA 78.3 EUR
APOSOR910617-1G APOSOR910617-5G
5-Hydroxyoxindole 95%
5-Hydroxyoxindole
Formel: C₈H₇NO₂
Molecular Weight: 149,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014566
CAS-Nummer: 3416-18-0