2-Phenylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
[1,1'-Biphenyl]-2-carbonitrile
OR910733-1G
OR910733-5G
APOSOR910733-1GEA
111
EUR
APOSOR910733-1G
APOSOR910733-5G
2-Phenylbenzonitril 98%
2-Phenylbenzonitril
Formel:
C₁₃H₉N Molecular Weight: 179,2173 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060669 CAS-Nummer: 24973-49-7 |