3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-4-morpholinoaniline
OR910928-1G OR910928-250MG
APOSOR910928-1GEA 91.5 EUR
APOSOR910928-1G APOSOR910928-250MG
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 96%
3-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂O
Molecular Weight: 192,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09755865
CAS-Nummer: 112900-82-0