5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Nitro-N-propylpyridin-2-amine
OR911057-25G
OR911057-5G
APOSOR911057-25GEA
469
EUR
APOSOR911057-25G
APOSOR911057-5G
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine 97%
5-Nitro-2-(n-propylamino)pyridine
Formel:
C₈H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 181,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00084819 CAS-Nummer: 25948-11-2 |