N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine
OR911065-1G OR911065-5G
APOSOR911065-1GEA 111 EUR
APOSOR911065-1G APOSOR911065-5G
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine 98%
N-Cyclopropyl-3-nitropyridin-2-amine
Formel: C₈H₉N₃O₂
Molecular Weight: 179.18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00174356
CAS-Nummer: 290313-20-1