3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911068-1G
OR911068-5G
APOSOR911068-1GEA
127
EUR
APOSOR911068-1G
APOSOR911068-5G
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine 97%
3-Nitro-2-(1-pyrrolidinyl)pyridine
Formel:
C₉H₁₁N₃O₂ Molecular Weight: 193,21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001300 CAS-Nummer: 26820-73-5 |