4-Amino-2-chlor-N,N-dimethylbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911255-10G OR911255-1G OR911255-5G
APOSOR911255-10GEA 928 EUR
APOSOR911255-10G APOSOR911255-1G APOSOR911255-5G
4-Amino-2-chlor-N,N-dimethylbenzamid 98%
4-Amino-2-chlor-N,N-dimethylbenzamid
Formel: C₉H₁₁ClN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 98995-06-3