Resorcin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1,3-Dihydroxybenzol, Resorcinol
OR911293-1KG
OR911293-5KG
APOSOR911293-1KGEA
132
EUR
APOSOR911293-1KG
APOSOR911293-5KG
Resorcin 99%
Resorcin
Formel:
C₆H₆O₂ Molecular Weight: 110,11 g/mol Siedepunkt: 281 °C Schmelzpunkt: 109…111 °C Dichte: 1,272 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 127 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002269 CAS-Nummer: 108-46-3 |