(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Hexadecyltri-n-butylphosphonium bromide, Tributylhexadecylphosphonium bromide, Tributyl(hexadecyl)phosphonium bromide, (n-Hexadecyl)tri-n-butylphosphonium bromide
OR9113-100G OR9113-25G
APOSOR9113-100GEA 219 EUR
APOSOR9113-100G APOSOR9113-25G
(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid 95+%
(1-Hexadecyl)tributylphosphoniumbromid
Formel: C₂₈H₆₀BrP
Molecular Weight: 507,65 g/mol
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011775
CAS-Nummer: 14937-45-2