(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic acid
OR911332-500G
APOSOR911332-500GEA 101 EUR
APOSOR911332-500G
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionsäure 98%
(R)-(+)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionsäure
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274088
CAS-Nummer: 94050-90-5