4-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N,N-Diethyl 4-aminobenzamide
OR911374-1G
OR911374-5G
APOSOR911374-1GEA
88.6
EUR
APOSOR911374-1G
APOSOR911374-5G
4-Amino-N,N-diethylbenzamide 98%
4-Amino-N,N-diethylbenzamide
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Molecular Weight: 192,26 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00461426 CAS-Nummer: 51207-85-3 |