Dimethylmalonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,2-Dimethylmalonic acid
OR911410-100G OR911410-500G
APOSOR911410-100GEA 58 EUR
APOSOR911410-100G APOSOR911410-500G
Dimethylmalonsäure 98%
Dimethylmalonsäure
Formel: C₅H₈O₄
Molecular Weight: 132,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004193
CAS-Nummer: 595-46-0