α-Methylzimtsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-3-phenyl-2-propenoic acid
OR911424-100G OR911424-25G
APOSOR911424-100GEA 75.4 EUR
APOSOR911424-100G APOSOR911424-25G
α-Methylzimtsäure 97%
α-Methylzimtsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Schmelzpunkt: 79…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002652
CAS-Nummer: 1199-77-5