4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Carboxy-6-methyl-4-pyridone, 6-Methyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR911427-500G
APOSOR911427-500GEA
169
EUR
APOSOR911427-500G
4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid 98%
4-Hydroxy-6-methylnicotinic acid
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153,137 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038153 CAS-Nummer: 67367-33-3 |