4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Dimethylanisaldehyde
OR911449-5G
APOSOR911449-5GEA 87 EUR
APOSOR911449-5G
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2,3-dimethylbenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003339
CAS-Nummer: 38998-17-3