2,4,6-Trimethylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Mesitylen-2-carbaldehyd, Mesitylaldehyd, Mesitaldehyd
OR911451-100G OR911451-500G
APOSOR911451-100GEA 116 EUR
APOSOR911451-100G APOSOR911451-500G
2,4,6-Trimethylbenzaldehyd 95%
2,4,6-Trimethylbenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 237 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003341
CAS-Nummer: 487-68-3