4-Chlorisatin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Chloroindoline-2,3-dione
OR911509-100G
OR911509-25G
APOSOR911509-100GEA
200
EUR
APOSOR911509-100G
APOSOR911509-25G
4-Chlorisatin 97%
4-Chlorisatin
Formel:
C₈H₄ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00129178 CAS-Nummer: 6344-05-4 |