Hinokitiol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: beta-Thujaplicine, 2-Hydroxy-4-isopropylcyclohepta-2,4,6-trien-1-one
OR911593-25G
APOSOR911593-25GEA 144 EUR
APOSOR911593-25G
Hinokitiol 95%
Hinokitiol
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059582
CAS-Nummer: 499-44-5