6-Methoxy-o-toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911595-1G
OR911595-25G
OR911595-5G
APOSOR911595-1GEA
0
EUR
APOSOR911595-1G
APOSOR911595-25G
APOSOR911595-5G
6-Methoxy-o-toluidin 95%
6-Methoxy-o-toluidin
Formel:
C₈H₁₁NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075455 CAS-Nummer: 50868-73-0 |