Ethyl-5-chlor-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9116-100MG OR9116-250MG
APOSOR9116-100MGEA 128 EUR
APOSOR9116-100MG APOSOR9116-250MG
Ethyl-5-chlor-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-5-chlor-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₆H₁₃ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366503
CAS-Nummer: 959577-68-5