1-Phenyl-1,2-propandion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911601-100G
OR911601-25G
APOSOR911601-100GEA
183
EUR
APOSOR911601-100G
APOSOR911601-25G
1-Phenyl-1,2-propandion 98%
1-Phenyl-1,2-propandion
Formel:
C₆H₅C(O)C(O)CH₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008755 CAS-Nummer: 579-07-7 |