1-Brom-3-methoxypropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR911631-100G
OR911631-25G
APOSOR911631-100GEA
43.5
EUR
APOSOR911631-100G
APOSOR911631-25G
1-Brom-3-methoxypropan 97%
1-Bromo-3-methoxypropane
Formel:
C₄H₉BrO Siedepunkt: 132 °C Dichte: 1,37 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: <60 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02258473 CAS-Nummer: 36865-41-5 UN: 2344 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...