2-Methoxypyrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911646-100G OR911646-500G
APOSOR911646-100GEA 59.6 EUR
APOSOR911646-100G APOSOR911646-500G
2-Methoxypyrazin 98%
2-Methoxypyrazine
Formel: C₅H₆N₂O
Molecular Weight: 110,12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006126
CAS-Nummer: 3149-28-8