2,3,5,6-Tetramethylpyrazin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR911661-500G
APOSOR911661-500GEA 122 EUR
APOSOR911661-500G
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin 98%
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
Formel: C₈H₁₂N₂
Molecular Weight: 136,2 g/mol
Siedepunkt: 190 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006146
CAS-Nummer: 1124-11-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR