2,4-Dimethylchinolin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911716-5G
APOSOR911716-5GEA 231 EUR
APOSOR911716-5G
2,4-Dimethylchinolin 95%
2,4-Dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₁N
Molecular Weight: 157,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006760
CAS-Nummer: 1198-37-4