3-Isochromanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,4-Dihydro-3H-2-benzopyran-3-one
OR911720-500G
APOSOR911720-500GEA 115 EUR
APOSOR911720-500G
3-Isochromanone 98%
3-Isochromanone
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043005
CAS-Nummer: 4385-35-7