2,3,6-Trichloropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911758-100G OR911758-25G
APOSOR911758-100GEA 319 EUR
APOSOR911758-100G APOSOR911758-25G
2,3,6-Trichloropyridine 98%
2,3,6-Trichloropyridine
Formel: C₅H₂Cl₃N
Molecular Weight: 182.43 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463516
CAS-Nummer: 6515-09-9