6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 8-Amino-6-methoxyquinoline
OR911787-5G
APOSOR911787-5GEA 55.1 EUR
APOSOR911787-5G
6-Methoxyquinolin-8-amine 98%
6-Methoxyquinolin-8-amine
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00672902
CAS-Nummer: 90-52-8