Actarit 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Acetamidophenyl)acetic acid, 4-Acetamidophenylacetic acid
OR911806-100G OR911806-25G
APOSOR911806-100GEA 264 EUR
APOSOR911806-100G APOSOR911806-25G
Actarit 98%
Actarit
Formel: C₁₀H₁₁NO₃
Molecular Weight: 193.20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00196165
CAS-Nummer: 18699-02-0