Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid methyl ester
OR911837-1G OR911837-250MG
APOSOR911837-1GEA 435 EUR
APOSOR911837-1G APOSOR911837-250MG
Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat 95%
Methylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₉H₈N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09752651
CAS-Nummer: 63237-84-3