2-tert-Butylanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(tert-Butyl)aniline
OR911839-100G
APOSOR911839-100GEA 195 EUR
APOSOR911839-100G
2-tert-Butylanilin 98%
2-tert-Butylanilin
Formel: C₁₀H₁₅N
Molecular Weight: 149,24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00130023
CAS-Nummer: 6310-21-0