3-Hydroxy-p-anisidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-methoxyphenol, 4-Amino-2-hydroxyanisol, 3-Hydroxy-4-methoxyanilin, 3-Hydroxy-4-anisidin
OR911881-100G OR911881-25G
APOSOR911881-100GEA 282 EUR
APOSOR911881-100G APOSOR911881-25G
3-Hydroxy-p-anisidin 98%
3-Hydroxy-p-anisidin
Formel: C₇H₉NO₂
Molecular Weight: 139,15 g/mol
Schmelzpunkt: 130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010222
CAS-Nummer: 1687-53-2