4-Methylthiazol 95%

Gefahr

OR911882-100G OR911882-500G
APOSOR911882-100GEA 63.8 EUR
APOSOR911882-100G APOSOR911882-500G
4-Methylthiazol 95%
4-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
Molecular Weight: 99,16 g/mol
Siedepunkt: 133…134 °C
Dichte: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005340
CAS-Nummer: 693-95-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR