4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911911-1G OR911911-5G
APOSOR911911-1GEA 0 EUR
APOSOR911911-1G APOSOR911911-5G
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07782133
CAS-Nummer: 139122-19-3