1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911927-100G OR911927-25G
APOSOR911927-100GEA 256 EUR
APOSOR911927-100G APOSOR911927-25G
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione
Formel: C₇H₁₀O₂
Molecular Weight: 126,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00511094
CAS-Nummer: 21573-10-4