Ethyl-3-chlorbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chlorbenzoesäureethylester
OR911951-100G
APOSOR911951-100GEA 85.7 EUR
APOSOR911951-100G
Ethyl-3-chlorbenzoat 98%
Ethyl-3-chlorbenzoat
Formel: C₉H₉ClO₂
Molecular Weight: 184,62 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013634
CAS-Nummer: 1128-76-3