2,4,6-Trimethylbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2,4,6-Trimethylphenyl)methanol
OR911974-25G
APOSOR911974-25GEA 203 EUR
APOSOR911974-25G
2,4,6-Trimethylbenzylalkohol 97%
2,4,6-Trimethylbenzylalkohol
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014422
CAS-Nummer: 4170-90-5