2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR911975-1G OR911975-250MG
APOSOR911975-1GEA 507 EUR
APOSOR911975-1G APOSOR911975-250MG
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol
Formel: C₈H₁₄N₂O
Molecular Weight: 154.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08060042
CAS-Nummer: 1007462-48-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable