L-Isoserin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (S)-3-Amino-2-hydroxypropanoic acid, L-Isoserine, (S)-3-Amino-2-hydroxypropionic Acid
OR911994-100G
APOSOR911994-100GEA 121 EUR
APOSOR911994-100G
L-Isoserin 97%
L-Isoserine
Formel: C₃H₇NO₃
Molecular Weight: 105,09 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03428326
CAS-Nummer: 632-13-3