4-Methyl-1-indanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR912013-5G
APOSOR912013-5GEA 91.5 EUR
APOSOR912013-5G
4-Methyl-1-indanone 95%
4-Methyl-1-indanone
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015759
CAS-Nummer: 24644-78-8