3-Ethoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912018-100G
OR912018-25G
OR912018-5G
APOSOR912018-100GEA
519
EUR
APOSOR912018-100G
APOSOR912018-25G
APOSOR912018-5G
3-Ethoxyphenol 95%
3-Ethoxyphenol
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016450 CAS-Nummer: 621-34-1 |