4,5,6,7-Tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dion 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
OR912043-100G
OR912043-1KG
OR912043-500G
APOSOR912043-100GEA
145
EUR
APOSOR912043-100G
APOSOR912043-1KG
APOSOR912043-500G
4,5,6,7-Tetrahydro-2-benzofuran-1,3-dion 97%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005917 CAS-Nummer: 2426-02-0 |