4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912053-5G
APOSOR912053-5GEA
84.1
EUR
APOSOR912053-5G
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile ≥98%
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile
Formel:
C₁₃H₁₃NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06410874 CAS-Nummer: 73204-07-6 |