5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalincarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR912055-25G
APOSOR912055-25GEA
126
EUR
APOSOR912055-25G
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalincarbonsäure 98%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₂ Molecular Weight: 176,2118 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01464030 CAS-Nummer: 4242-18-6 |