Temozolomide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide, 3-Methyl-4-oxo-3,4-dihydroimidazo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazine-8-carboxamide
OR912057-5G OR912057-25G
APOSOR912057-5GEA 155 EUR
APOSOR912057-5G APOSOR912057-25G
Temozolomide 98%
Temozolomide
Formel: C₆H₆N₆O₂
Molecular Weight: 194.15 g/mol
Schmelzpunkt: 212 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00866492
CAS-Nummer: 85622-93-1